T50202
Tributyltin chloride
96%
Sinonimo/i:
TBTC, Tributylchlorotin
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- The synthesis of fluorinated stannanes by reacting with fluorinated alkyl, aryl or vinyl halides using Zn or Cd catalyst via Barbier-type reaction.[1]
- The preparation of γ-hydroxyvinylstannanes,[2] and indol-2-yltributylstannane.[3]
- The conversion of organozirconiums to organostannanes.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)