397326
Tetrakis(diethylamido)tin(IV)
Sinonimo/i:
Tetrakis(diethylamino)tin(IV)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)[Sn](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Sn/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
IFVSPCQTOMZHOP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize mesoporous tin silicate xerogels via non-hydrolytic templated sol–gel synthesis. These xerogels are potential catalysts for aminolysis and for the Meerwein–Ponndorf–Verley reduction.
- To produce stable metal oxide thin films on the surface of carbon electrode materials.
- To fabricate an ultrathin layer of SnO2 on carbon nanotubes, which can be used as anodes for lithium-ion batteries. This ultrathin layer helps to enhance the cycling stability and rate capability of anodes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?