Documenti fondamentali
216666
Sigma-Aldrich
Tetrakis(trifenilfosfina)palladio(0)
99%
Sinonimo/i:
Palladio-tetrakis(trifenilfosfina), Pd(PPh3)4
Scegli un formato
1 G
37,00 €
5 G
105,00 €
25 G
501,00 €
4 X 25 G
1.480,00 €
37,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
37,00 €
5 G
105,00 €
25 G
501,00 €
4 X 25 G
1.480,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd[(C6H5)3P]4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1155.56
Beilstein:
6704828
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Parametri
air sensitive
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tetrakis(trifenilfosfina)palladio (Pd(PPh3)4) è un complesso di coordinazione del palladio ampiamente utilizzato come catalizzatore a base di palladio per reazioni di accoppiamento incrociato. Tra i suoi impieghi rientrano le reazioni di accoppiamento di Negishi, di Suzuki, di Stille, di Sonogashira, e la reazione di amminazione di Buchwald-Hartwig.
Il tetrakis(triphenylphosphine)palladio(0) (Pd(PPh3)4) è un complesso del palladio(0) comunemente utilizzato in sintesi chimica. Gioca un ruolo essenziale come catalizzatore di svariate reazioni organiche, in particolare le reazioni di accoppiamento incrociato con creazione di legami C-C, C-N, C-O o C-eteroatomo. Il Pd(PPh3)4 trova un impiego diffuso nelle reazione di formazione del legame C-C, quali le notissime reazioni di Heck, Suzuki-Miyaura e Stille. Queste reazioni portano alla sintesi di prodotti di grande interesse realizzando l′accoppiamento di alogenuri arilici, alchilici o vinilici con altri composti organici. Il ciclo catalitico della reazione prevede l′addizione ossidativa di un alogenuro organico al palladio(0), la transmetallazione con un adeguato reagente organometallico o con l′acido boronico e l′eliminazione riduttiva a dare il prodotto desiderato. Pd(PPh3)4 è anche stato utilizzato in diverse altre trasformazioni, tra cui sostituzioni alliliche, addizioni nucleofile di alcheni ad alchini e cicloaddizioni.
Applicazioni
Il tetrakis(trifenilfosfina)palladio(0) può essere utilizzato come catalizzatore nelle seguenti reazioni:
  • accoppiamento di Negishi[1] (eq. 1), accoppiamento di Suzuki[2] (eq. 2), accoppiamento di Stille[3] (eq. 3), accoppiamento di Sonogashira[4] (eq. 4), amminazione di Buchwald-Hartwig[5] (eq. 5)
  • carbonilazione di ioduri vinilici[6] (eq. 6)
  • riduzione di bromuri arilici[7] (eq. 7)
  • formazione di legami carbonio-stagno[8] (eq. 8)
Triphenyl Phosphine Catalyst
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hong-Lei Xu et al.
Nature communications, 11(1), 5286-5286 (2020-10-22)
Sandwich-type clusters with the planar fragment containing a heterometallic sheet have remained elusive. In this work, we introduce the [K(2,2,2-crypt)]4{(Ge9)2[η6-Ge(PdPPh3)3]} complex that contains a heterometallic sandwich fragment. The title compound is structurally characterized by means of single-crystal X-ray diffraction, which
Palladium-catalyzed formylation of organic halides with carbon monoxide and tin hydride.
V P Baillargeon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(3), 452-461 (1986-02-01)
Kotora, M; Xu, C.; Negishi, E.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 8957-8957 (1997)
Milstein, D.; Still, J. K.
Journal of the American Chemical Society, 101, 4992-4992 (1979)
Azizian, H.; Eaborn, C.; Pidcock, A.
Journal of Organometallic Chemistry, 215, 49-49 (1981)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. The color of Product 216666, Pd tetrakis(triphenylphosphine)Cl was a yellow or gold color, but now my material has turned a tan, brown, or green color.  Is it still good to use?
    1 risposta
    1. A change in color of the material indicates oxidation and it will no longer be active as a catalyst.