741027
2,5-Bis(trimethylstannyl)-thieno[3,2-b]thiophene
97%
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
127-132 °C
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)c1cc2sc(cc2s1)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C6H2S2.6CH3.2Sn/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6;;;;;;;;/h1-2H;6*1H3;;
HDZULVYGCRXVNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.