Documenti fondamentali
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
Sinonimo/i:
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
Scegli un formato
5 G
149,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
149,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.26
Beilstein:
3198945
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)