Documenti
862231
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.69
Beilstein:
3630391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −34°, c = 4 in H2O
Punto di fusione
216-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tianmin Shu et al.
Journal of forensic sciences, 64(5), 1482-1485 (2019-03-06)
Ephedrine (EPH) and pseudoephedrine (PSE) were studied by micro-Raman spectroscopy and UV resonance Raman spectroscopy excited at 785 and 360 nm, respectively. Raman bands at approximately 245 and 410 cm-1 for ephedrine have apparent differences from the same bands at