115568
(S)-(−)-α-Methylbenzylamine
98%
Sinonimo/i:
(S)-(-)-alpha-Methylbenzylamine, (S)-(−)-1-Phenylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −39°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used:
- In the diastereoselective synthesis of S-aminonitriles.
- As a chiral auxiliary in the synthesis of (S)-(-)-N-acetylcalycotomine or (R)-(+)-N-acetylcalycotomine.
- As a chiral building block in the asymmetric synthesis of 1-substituted tetrahydro-β-carbolines.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Chromatograms