Documenti fondamentali
196193
Sigma-Aldrich
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride solution
≥60 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride, Sodium dihydrido-bis(2-methoxyethoxy)aluminate
Scegli un formato
50 G
48,10 €
250 G
106,00 €
500 G
122,00 €
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
48,10 €
250 G
106,00 €
500 G
122,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
21 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Limite di esplosione
7 %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
≥60 wt. % in toluene
Densità
1.036 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[Na+].[H][Al-]([H])(OCCOC)OCCOC
InChI
1S/2C3H7O2.Al.Na.2H/c2*1-5-3-2-4;;;;/h2*2-3H2,1H3;;;;/q2*-1;2*+1;;
XJIQVZMZXHEYOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride [NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2] is used as a versatile reducing agent in organic synthesis. It is used to reduce:
  • Aldehydes, ketones, esters, and anhydrides to primary alcohols.
  • Ketoximes and aldoximes to primary amines.
  • Cyclic compounds such as lactones and epoxides to diols.
It is also used as a catalyst in the ring-opening polymerization reactions.[1][2][3]
SBAH is a reducing agent used to reduce functional groups like carbonyls, amides, epoxides, esters, and carboxylic acids.[4]
Applicazioni
Employed in the efficient reduction of N-Boc amino acid secondary amides leading to chiral diamines.[5]
Red-Al® sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride can be used as:       
  • A tosyl deprotecting agent.[6]       
  • A catalyst for crosslinking of polyvinylsilanes (PVS) by Si-Si dehydrocoupling reaction in the presence of group 4 metallocene complexes.[7]       
  • A reducing reagent for the synthesis of optically active N-protected amino alcohols and peptide alcohols.[8]
Note legali
Red-Al is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Efficient and stereodivergent synthesis of deoxyimino sugars
Hong B-C, et al.
Carbohydrate Research, 340(16), 2457-2468 (2005)
Tetrahedron Letters, 47, 1717-1717 (2006)
Simple and efficient synthesis of chiral amino alcohols with an amino acid-based skeleton
Juszczyk P, et al.
Lett. Pept. Sci., 10(2), 79-82 (2003)
Alexandra J Townsend et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1859(9), 666-675 (2018-03-20)
Non-photochemical quenching (NPQ) of chlorophyll fluorescence is the process by which excess light energy is harmlessly dissipated within the photosynthetic membrane. The fastest component of NPQ, known as energy-dependent quenching (qE), occurs within minutes, but the site and mechanism of
Reductive cleavage of sulfonamides with sodium bis (2-methoxyethoxy) aluminum hydride
Gold EH and Babad E
The Journal of Organic Chemistry, 37(13), 2208-2210 (1972)
Articoli
Red-Al® is a versatile and safe reducing agent, serving as a substitute for LiAlH4 in many reactions, with nonpyrophoric properties.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf