Documenti fondamentali
268070
Sigma-Aldrich
(+)-α-Pinene
≥99%
Sinonimo/i:
(1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
Scegli un formato
5 G
62,20 €
25 G
152,00 €
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,20 €
25 G
152,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Beilstein:
2038653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]21/D +50.7°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Temp. autoaccensione
491 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descrizione generale
(+)-α-Pinene is a monoterpenoid compound mainly found in Pinus species.
Applicazioni
(+)-α-Pinene may be used as precursors to prepare primary, secondary and tertiary γ-amino alcohols and 1,3-diamines, which can be used as chiral catalysts for the addition of diethylzinc to aromatic aldehydes, resulting in chiral 1-aryl-1-propanols with high enantioselectivity.[1]
Employed in the preparation of chiral hydroboration reagents.[2][3][4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
β-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89335
β-Pinene
(-)-α-Pinene natural, ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W290267
(-)-α-Pinene
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2365-2365 (1994)
Aldrichimica Acta, 20, 24-24 (1987)
Enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by ?-amino alcohols derived from (+)-and (-)-a-pinene.
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(2), 199-204 (2006)
Se-Eun Kim et al.
Scientific reports, 10(1), 9547-9547 (2020-06-14)
For centuries, herbs have been used by traditional therapists around the world to treat gastrointestinal tract disorders, such as gastritis. We hypothesized that the anti-Helicobacter pylori properties of phytoncide, which is extracted from pinecone waste, would facilitate use as a
Zheng Wu et al.
Neuron, 106(2), 316-328 (2020-02-28)
Cognitive capacities afford contingent associations between sensory information and behavioral responses. We studied this problem using an olfactory delayed match to sample task whereby a sample odor specifies the association between a subsequent test odor and rewarding action. Multi-neuron recordings