112089
(−)-β-Pinene
99%
Sinonimo/i:
(-)-beta-Pinene, (1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −21°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
165-167 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.