218308
α-Pinene oxide
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
102-103 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC3OC3(C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8?,10?/m1/s1
NQFUSWIGRKFAHK-BGPATTHWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup