Documenti fondamentali
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
Sinonimo/i:
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Scegli un formato
100 ML
78,10 €
78,10 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
78,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
232-087-8
NACRES:
NA.22
78,10 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Limite di esplosione
0.8-6 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
155-156 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-62 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[C@H]21C([C@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene