Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
183164
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonene
greener alternative
97%
Sinonimo/i:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Scegli un formato
5 ML
25,00 €
100 ML
77,20 €
500 ML
114,00 €
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
25,00 €
100 ML
77,20 €
500 ML
114,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Beilstein:
2204754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<3 mmHg ( 14.4 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Limite di esplosione
6.1 %
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Chiral intermediate for natural product synthesis.[1]
Azioni biochim/fisiol
Limonene is a cyclie terpene from Chinese medicinal herb essential oils used in the synthesis of carvone. Limonene may be used as a shrinking agent to dissolve polystyrene. Limonene may be used in various insecticidal and insect repellant applications.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Jay M Patel et al.
Bio-protocol, 9(20), e3406-e3406 (2019-10-20)
Appetite is tightly linked to the sensory experience of feeding, including the smell, taste, and sight of food. Sensory perception can affect the palatability of food, modulating appetite beyond homeostatic requirements. Hypothalamic neurons that govern feeding are responsive to sensory
Fan Yang et al.
Frontiers in medicine, 8, 591830-591830 (2021-03-27)
At the time of the prevalence of coronavirus disease 2019 (COVID-19), pulmonary fibrosis (PF) related to COVID-19 has become the main sequela. However, the mechanism of PF related to COVID (COVID-PF) is unknown. This study aimed to explore the key
Thomas G T Jaenson et al.
Journal of medical entomology, 43(1), 113-119 (2006-03-02)
In laboratory tests, ethyl acetate extracts of Hyptis suaveolens Poit. from Guinea-Bissau and Rhododendon tomentosum (Stokes) H. Harmaja (formerly Ledum palustre L.) and Myrica gale L. significantly reduced probing activity of Aedes aegypti (L.). In the field in southern Sweden
L Castillejos et al.
Journal of dairy science, 89(7), 2649-2658 (2006-06-15)
Two experiments were conducted to determine the effects of several essential oil active compounds on rumen microbial fermentation. In the first experiment, 4 doses (5, 50, 500, and 5,000 mg/L) of 5 essential oil compounds were evaluated using in vitro
Xiufeng Li et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(13), 15802-15809 (2020-03-03)
Traditionally, complex coacervates of oppositely charged biopolymers have been used to form coatings around oil droplets for encapsulation of oil-soluble payloads. However, many proteins can form coacervates by themselves under certain conditions. Here, we revisit the well-known simple coacervates of
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GC
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Could you please provide the absorption maxima charts for limonene that you supply?
    1 risposta
    1. The absorption spectrum of this material has not been investigated. However, PubChem lists the UV Maximum Absorption as follows:
      (ISOOCTANE): 220 NM (LOG E= 2.41), 250 NM (LOG E= 1.36)
      Please see the link below, section 4, to review additional spectral information in the PubChem compound profile:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4R_-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene#section=UV-Spectra
      Utile?
  4. Hello, I would like to know in what solution the (R)-(+)-limonene is solubilized in ? Is it in DMSO ? Have a nice day. Thank you
    1 risposta
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 0.842 g/mL. No diluent or solvent have been added. This compound is soluble in organic solvents such as ethanol, DMSO, and dimethyl formamide at approximately 20 mg/mL.