Documenti fondamentali
255386
Sigma-Aldrich
3-Bromobiphenyl
97%
Scegli un formato
5 G
31,50 €
31,50 €
Prezzo di listino45,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
31,50 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,50 €
Prezzo di listino45,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.639 (lit.)
P. ebollizione
103-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
Brc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Electrochemical immunosensor based on polydopamine coated prussian blue-mesoporous carbon nanocomposite for rapid screening of 3-bromobiphenyl has been reported[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zihong Sun et al.
Biosensors & bioelectronics, 59, 99-105 (2014-04-09)
A sensitive electrochemical immunosensor for 3-bromobiphenyl (3-BBP) detection was constructed by employing a new polydopamine coated prussian blue-mesoporous carbon (PDOP/PB/CMK-3) nanocomposite as the substrate platform and multi-horseradish peroxidase-double helix carbon nanotubes-secondary antibody (multi-HRP-DHCNTs-Ab2) as the signal label. PB/CMK-3 was firstly
Asami Yoshii et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(14), 2181-2186 (2020-05-26)
Oligo-meta-phenylenes have been designed and synthesized as multipotent base materials of single-layer organic light-emitting devices. Simple molecular structures of oligo-meta-phenylenes composed of linear phenylene arrays benefited from the wealth of modern reactions available for biaryl couplings and were concisely synthesized
Man Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1412, 12-21 (2015-08-19)
A new magnetic porous carbon-doped graphitic carbon nitride nanocomposite and experimental strategies were environment-friendly designed for solid phase extraction of brominated flame retardants from water sample. The easily synthesized and low cost nanocomposite was characterized using techniques, including Fourier transform