128376
4-Fluorobenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
p-Fluorobenzaldehyde
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. eboll.
181 °C/758 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter