283754
2(5H)-Furanone
98%
Sinonimo/i:
γ-Crotonolactone, 2-Buten-1,4-olide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
86-87 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OCC=C1
InChI
1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- synthesis of (+)-L-733,060, (+)-CP-99,994 and (2S,3R)-3-hydroxypipecolic acid
- synthesis of 5-substituted 2(5H) furanones (γ-butenolides) via direct aldol reaction with aromatic aldehydes catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts
- Michael addition reactions for synthesis of lignans
- three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde anda thiolate or carbanion
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter