Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
520659
Sigma-Aldrich
Cloruro di palladio(II)
≥99.9%
Sinonimo/i:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Scegli un formato
1 G
138,00 €
5 G
597,00 €
25 G
2.700,00 €
100 G
8.300,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
138,00 €
5 G
597,00 €
25 G
2.700,00 €
100 G
8.300,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9%
Composizione
Pd, 59-60%
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
678-680 °C (lit.)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Palladium(II) chloride (PdCl2) reacts with unsubstituted or alkyl-substituted cyclic ketones in the CO atmosphere to afford acyclic diesters and acyclic chloro-substituted monoesters.[1] PdCl2 reacts with N,N-dimethylallylamine in methanol to afford di-μ-chloro-bis(2-methoxy-3-N,N-dimethylaminopropyl)dipalladium(II).[2] Palladium dichloride, acetate and acetylacetonate in the [bmim][BF4] or [bmim][PF6] (where[bmim]+ = 1-butyl-3-methylimidazolium cation) ionic liquids have been employed for the hydrodimerization of butadiene to form octa-2,7-dien-1-ol.[3]
Palladium(II) chloride is used as an oxidizing agent[4] and catalyst for the Suzuki-Miyaura[5] and Mizoroki-Heck reactions.[6]
Applicazioni
Guida applicativa per le reazioni di accoppiamento incrociato catalizzate dal palladio
Utilizzato nella sintesi dei polimeri contenenti metalli semiconduttori in cui lo scheletro di polipirrolo presenta una minima energia conformazionale ed è quasi planare.
Palladium(II) chloride (PdCl2) was used in the following studies:
  • As catalyst for the carbonylation of organic tellurides by reaction with carbon monoxide.[7]
  • As a catalyst along with Cu(II) for the deamination of phenethylamines to phenyl substituted pyrroles.[8]
  • Together with PEG 300, promoted efficient Suzuki-coupling of aryl chlorides with aryl boronic acids.[9]
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (919853)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxadiazoline and Ketoimine Palladium (II) Complexes as Highly Efficient Catalysts for Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions in Supercritical Carbon Dioxide
Fernandes RR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(7), 1153-1160 (2011)
The Formation of Carbon to Metal s Complexes between Palladium (II) Chloride and Allylic Amines.
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(2), 287-291 (1967)
Room-Temperature Ionic Liquids. Solvents for Synthesis and Catalysis.
Thomas Welton
Chemical reviews, 99(8), 2071-2084 (2002-02-19)
Journal of the American Chemical Society, 126, 12046-12046 (2006)
Yuka, Kawashita; et al.
Tetrahedron Letters, 47, 4231-4233 (2006)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf