Merck
KezdőlapEmlős sejtkultúraDulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) formuláció
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) formuláció
Az Eagle's Medium számos összetétel-módosítását fejlesztették ki az eredeti készítmény irodalmi megjelenése óta. E módosítások közül a legszélesebb körben használt a Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM). A DMEM a Basal Medium Eagle (BME) módosítása, amely négyszer nagyobb koncentrációban tartalmaz aminosavakat és vitaminokat, valamint további kiegészítő komponenseket. A DMEM eredeti összetétele 1000 mg/l glükózt tartalmaz, és először embrionális egérsejtek tenyésztéséhez jelentették be. A 4500 mg/L glükózt tartalmazó további módosítás optimálisnak bizonyult bizonyos sejttípusok tenyésztéséhez.
Minden DMEM termék megtekintése és szűrés glükóz, L-glutamin és egyéb komponensek alapján.