Scepter™ 3.0 kézi sejtszámláló
A Scepter™ 3.0 sejtszámláló az egyetlen olyan automatizált sejtszámláló, amely hordozható és kézben tartható. Ez a sejtszámláló az egyetlen olyan eszköz, amely a Coulter impedancia számlálás pontosságát és konzisztenciáját közvetlenül a tenyésztőháztetőbe hozza. Míg más automatizált számlálók helyet foglalnak a padon, és objektumfelismerő szoftverre, kézi fókuszálásra és nehézkes betöltőkamrákra támaszkodnak, a Scepter™ 3.0 sejtszámláló valódi automatizálást biztosít a látásalapú rendszerekkel együtt járó hibakockázat nélkül. A Scepter™ 3.0 sejtszámláló mikrogyártott, precíziósan kialakított érzékelőjével elvégzi az értékelés és a számítás minden munkáját, és kevesebb mint 30 másodperc alatt pontos és megbízható sejtszámlálást biztosít.
Amellett, hogy a Scepter™ 3.0 az egyetlen kézi automatizált sejtszámláló, a Scepter™ 3.0 olyan Coulter-alapú pontosságot kínál, amelyet a vizuális számlálók nem tudnak biztosítani. Tudja meg, hogyan működik, és nézze meg a teljesítményadatokat.
A Scepter™ számláló bizonyítottan pontos a különböző sejttípusok és -méretek esetében. Tekintse meg annak listáját, hogy mely emlősök és más kulcsfontosságú fenotípusok esetében validálták a Scepter™ számlálási pontosságát.
Regisztráltassa nálunk a műszerét, hogy biztosítsa a szoftver- és firmware-frissítéseket. Emellett elsőként kaphat időben értesítést az új alkalmazásokról és még sok másról.
Máris okosabban számol a Scepter™ 2.0 készülékkel? Itt megtudhatja, hogyan frissíthet a robusztusabb, jobban összekapcsolt, könnyebben leolvasható 3.0 verzióra.