Immunoassay platformok kiválasztása
Az analitok következetes kimutatásához és mennyiségi meghatározásához megbízható reagensekre van szükség, és nem minden biomarker-készlet egyforma. Tartsa a fókuszt a következő szakaszra. Szigorúan tesztelt és a korlátokat feloldó immunpróba platformjaink számos ellenőrzött módszert alkalmaznak az optimális teljesítmény és a tételenkénti konzisztencia biztosítása érdekében. Az Ön által igényelt specificitást, biológiai dinamikai tartományokat és érzékenységet biztosító, sokoldalú ELISA-ink, ultraérzékeny SMC® próbáink és MILLIPLEXsup>® multiplex próbák a Luminex® xMAP® technológiát alkalmazva tételről tételre egyenletes teljesítményt nyújtanak. Nézze meg a különbséget, ha olyan platformot választ a biomarker-készleteinkkel, amelyek minden AssayAbilityt biztosítanak Önnek ahhoz, hogy továbbvigye a biomarker-kutatást.
Töltse le Analyte Quarterly brochure című kiadványunkat az összes termékünk teljes listájáért.
Az immunoassay-k kiválasztásakor figyelembe veendő tényezők
Amikor azon gondolkodik, hogy milyen immunoassay-platformra van szüksége, érdemes figyelembe venni néhány tényezőt, többek között:
- Multiplex képesség (szükséges plexi méret)
- Szenzitivitási igények
- Precizitás (vizsgálatok közötti vagy azokon belüli variációs koefficiens (%CV))
- Minták száma vizsgálatonként (átmenő teljesítmény)
- li>Minták rendelkezésre álló mennyisége
Immunpróba-platformok összehasonlítása
A kutatók a biomarkerek expressziójának vizsgálatához a legkülönbözőbb kutatási alkalmazásokban támaszkodnak a kereskedelmi immunpróba-próbákra. A legújabb technológiai fejlesztések a fehérje mennyiségi meghatározásának határait feszegetik a nagy érzékenységű és multiplex analit kimutatásban, ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legjobb immunoassay-ket szállítsuk az Ön kutatási igényeihez. Akár az iparágban vezető MILLIPLEX® multiplex paneljeinket használja több analit széleskörű felmérésére, femtogramm/mL biomarker-elemzést végez a Single Molecule Counting (SMC®) ultraérzékeny immunoassay-platformmal, vagy egyes fehérjék vizsgálatát a jól bevált ELISA-k és radioimmunoassay-k (RIA-k) segítségével, akkor bátran számíthat megbízható mérésekre, egyszerűsített felhasználói élményre és hozzáértő tudományos partnerekre, akik segítenek a biomarker-projektjét a hipotézistől a publikálásig eljuttatni. Az 1. táblázat e különböző platformok lebontását tartalmazza.
Platformjaink előnyei
Immunoassay-platformjaink számos előnyt kínálnak, többek között:
Közzétett teljesítmény
- A legszélesebb analitválaszték a kutatási területeken és fajokon keresztül
- Több mint 15.000 publikált cikk a mi immunoassay-inkkel előállított adatokkal
- Testreszabható, előkevert és ömlesztett kit opciók a pontos kutatási igényeknek megfelelően
Minőség
- Több mint négy évtizedes immunoassay-fejlesztési és gyártási szakértelem
- High-verified assays kifejlesztett és minőségi tesztek a pontos, reprodukálható és biológiailag releváns fehérjemérésekhez
- ISO 9001-es szabványnak megfelelő létesítményekben gyártják:2015 szabványnak megfelelő, termékeink kizárólag kutatási célra (RUO), és nem klinikai vagy orvosi diagnosztikai célú felhasználásra készültek
Felhasználói tapasztalatok
- A készlet összetevői előre optimalizáltak a könnyű használat és a minimális előkészítési lépések érdekében
- Komprehenzív protokollok ajánlásokkal az optimális mintaelőkészítéshez
- Szakértő házon belüli és helyszíni tudományos támogatás a vizsgálatokhoz és eszközökhöz
- A legkorszerűbb Belysa® szoftver a hatékony immunoassay-adatelemzéshez és jelentéskészítéshez
Multiplexing
Az iparágvezető MILLIPLEX® ink multiplex próbák a Luminex® xMAP® technológián alapuló valódi PlexAbilityt biztosítanak, és a FlexAbilityt adják Önnek, hogy könnyedén kiválaszthassa az egyszerre elemzendő biomarkerek kombinációját. Ügyfeleink kutatási igényeinek további támogatása érdekében két, a célnak megfelelő vizsgálati megoldást kínálunk - a minősített és a szűrővizsgálatokat.
Kvalifikált tesztek
- Tételről tételre való reprodukálhatóság, szigorú QC tesztelés
- Minősített QC-ket és szérummátrixot tartalmaz
- ideális hosszú távú vagy helyszíneken átnyúló vizsgálatokhoz /li>
- A legszélesebb analitválaszték a kutatási területeken és fajok között
- Konfigurálható, előkevert és ömlesztett kit opciók a pontos kutatási igényeknek megfelelően
Screening Assay-k
- Magasan akár 115 analit egyidejű profilozása
- Azonos reagenseket használ, mint a Minősített Assay (nincs QC vagy szérummátrix)
- Tesztelt analit-specifikusság
- Ideális a kísérleti csoportok közötti durva különbségek azonosítására
- Minta-agnosztikus
- Fajok állnak rendelkezésre: A Luminex® xMAP® műszerrel, a biomarkerek szűrésének és fehérjeelemzésének legmegbízhatóbb, széles körben használt platformjával, a Luminex® xMAP® műszerrel együtt a rendelkezésre álló legnagyobb multiplex biomarkerek portfóliójával biztosítjuk Önnek. >Válasszon az xMAP® INTELLIFLEX®, FLEXMAP 3D® vagy a Luminex® 200™ rendszerek közül.
Tudjon meg többet a MILLIPLEX® multiplex próbákról és a PlexAbility aktiválásáról Overview of Luminex® Multiplex Assay Technology cikkünkben.
Magas érzékenységű elemzés
Alacsony mennyiségű biomarkerek esetén az SMCxPRO® platformhoz készült ultraérzékeny SMC® kitjeinkkel Next-Level DetectAbility-t kaphat, mivel a biomarkerek kimutatása akár femtogramm/mL szintig is lecsökken. Az SMC® technológia a hagyományos ELISA technológiához hasonló, könnyen követhető munkafolyamatot követve maximális immunvizsgálati teljesítményt biztosít. Ezek a próbák a SMCxPRO® platform, egy teljes fluidikamentes rendszer, amely érzékeny mennyiségi meghatározást biztosít mind alacsony, mind magas expressziós szintek esetén.
- Neurotudomány
- Immunológia/gyulladás
- Virológia
- Toxicitás
- Immunogenitás
- PK/PD
- Onkológia
- És még több
Fedezzen fel többet az SMC-rőlsup>® technológiáról és arról, hogyan aktiválhatja a DetectAbilityt Overview of Ultrasensitive Immunoassay Technology című cikkünkben.
ELISAs
Kritikus célpontok mennyiségi meghatározása ELISA-okkal, amelyek az antitestek specificitását az egyszerű enzimvizsgálatok érzékenységével kombinálják. A magasan ellenőrzött, előre konfigurált ELISA-készletek és RIA-k gyártása az arany standard, amely minden tételben ugyanazt a pontosságot és precizitást biztosítja Önnek, és amelyet ugyanaz a rendíthetetlen technikai támogatás támogat.
Kifejezetten a Conferma® ELISA-ink Designed RelyAbilityt biztosítanak, és a rutinszerű használatú biomarkerek endogén kimutatására és tételenkénti konzisztenciájára tervezték őket.
Az egyes tételek közötti konzisztencia biztosítása érdekében.
Növelik az adatok reprodukálhatóságát azáltal, hogy fiziokémiai elemzési eszközöket használnak a reagensek hasonlóságának megerősítésére a vizsgálat gyártása előtt. Ez a növekvő termékcsalád jelenleg humán IL-6, IL-8, MCP-1 és TNFα ELISA-t kínál.
Tudjon meg többet erről a folyamatról és arról, hogyan aktiválhatja a RelyAbilityt Conferma® ELISAs cikk.
Teljes eszközkészlet az immunpróba-munkafolyamatokhoz
A felsorolt platformok mindegyike együttesen használható, így teljes képet kaphat a kutatásáról. A MILLIPLEX® multiplex platform használható a biomarkerek szűrésére és az Ön számára érdekes biomarkerek megtalálására. Onnan kezdve a Conferma® ELISA-val célzott biomarker-elemzést végezhet a rutin biomarkerek esetében, vagy az ultraérzékeny SMC® platformon keresztül mélyebb elemzést végezhet a kiválasztott biomarkerekről.
Kiegészítő eszközöket is kínálunk az immunvizsgálati munkafolyamatok kiegészítéséhez.
Kezelőbarát adatelemzés
A mindhárom platformot támogató Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software teljes összehasonlíthatóságot biztosít, és felhasználóbarát eszközt nyújt a standard és a mintagörbék gyors és egyszerű összehasonlításához, biztosítva, hogy módszerei és lemezei konzisztens módon fussanak az idő múlásával egyetlen vizsgálat szintjén, több lemezen és több tételen keresztül. Kompatibilis mind a Windows 10, mind a macOS (béta) operációs rendszerrel.
A Belysa® elemző szoftverrel:
- Gyorsan ellenőrizheti a replikátumok %CV-jét és a standard pontok visszanyerését
- Elérheti, hogy a lemezek következetesen lefutottak
- Megerősítheti a tételek közötti hasonlóságot
- Elemezheti az ELISA-olvasók és a Luminex® vagy SMCxPRO® műszerek adatait
Nézze meg, milyen egyszerű használni ezt a szoftvert, és hogyan aktiválhatja a CompareAbilityt a Belysa® szoftver cikk.
Custom Assay Development & Innovation (CADI) Services
Használja immunoassay-szakértelmünket az egyéni biomarker-mérési megoldás létrehozásához. Egy mérföldkő-alapú folyamatot követünk az Ön által igényelt "Fit for Purpose" (célnak megfelelő) teszt kifejlesztéséhez. A kezdettől a végéig az Ön assay-fejlesztési útja egy interaktív, iteratív folyamat lesz, miközben Ön szorosan együttműködik csapatunkkal a kutatási céljainak elérése érdekében.
Ha Önnek nincs ideje vagy erőforrása arra, hogy saját vizsgálatot fejlesszen ki az Önt érdeklő biomarker(ek)re, a Custom Assay Development & Innovation csapatunk szakértői CustomAbility-t biztosít, és segíthet felgyorsítani a projekteket a felfedezési szakasztól a klinikai vizsgálatokig:
- Kollaboratív új biomarkerek felfedezése és tesztek fejlesztése
- Immunogenitási tesztek fejlesztése és PK/PD profilalkotás a bioterápiás fejlesztés során
- Reagensek kiválasztása
Tapasztalja meg a fokozott rugalmasságot a következő szolgáltatásokkal:
- Új és meglévő analitok kombinálása a panelek között
- A meglévő 96 lyukú tesztek átváltása 384 lyukú formátumra
- Nem ellenőrzött mintatípusok vizsgálata
- MILLIPLEX® kitek átalakítása SMC® platformra, ha nagyobb érzékenységre van szükség
Tudjon meg többet ezekről a szolgáltatásokról és arról, hogyan aktiválhatja a CustomAbility-t a
Kiegészítő berendezések
Teljesítse munkafolyamatait a BioTek® műszerekkel együttműködve olyan kiegészítő berendezésekkel, mint a lemezmosók és az ELISA-olvasó berendezések.
- A BioTek® lemezmosók a SMC® assays, MILLIPLEX® próbák, és ELISA-k
- BioTek® abszorbancia leolvasók állnak rendelkezésre a Millipore®hoz és Sigma-Aldrich® ELISA-k
Letöltse le Analyte Quarterly brossúra az összes termékünk teljes listájáért.
Kizárólag kutatási célokra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.
Tartson naprakészen - iratkozzon fel hírlevelünkre
Az Analyte Update hírlevelünk kéthavonta kutatási frissítéseket, tippeket és trükköket, valamint hozzáférést biztosít az összes immunoassay platformunk termékeihez, szolgáltatásainkhoz és technikai erőforrásainkhoz. Iratkozzon fel még ma, hogy naprakész maradjon a legfrissebb híreinkkel.