Merck
KezdőlapMILLIPLEX® Multiplex a Luminex® immunoassayekhezMik azok a MILLIPLEX® multiplex tesztek? A Luminex® Multiplex Assay technológia áttekintése
Mik azok a MILLIPLEX® multiplex tesztek? A Luminex® Multiplex Assay technológia áttekintése
Amint az Ön kutatásai egyre több biomarker jelentős szerepét tárják fel, megbízható partnerre van szüksége a minőségi vizsgálatokhoz és a következetes teljesítményhez. MILLIPLEX® multiplex immunoassay-ink a multiplex biomarker-próbák legnagyobb portfólióját jelentik, amelyek a Luminex® xMAP® multiplex assay technológián alapulnak, és következetes, kiváló minőségű eredményeket kínálnak Önnek, így Ön a legjobb munkát végezheti, miközben időt, munkát és költségeket takaríthat meg. Fedezze fel ezeknek az assay-knek az előnyeit, és nézze meg, hogyan használják őket az immunológiai, rákos, állatgyógyászati, anyagcsere/endokrinológiai és egyéb kutatások előmozdítására.
Bővebben
Mi a multiplex analízis?
A multiplex assay olyan assay, amely különböző analitok tesztelését egyesíti egyetlen panelben. Ezek az assay-k azért váltak népszerűvé, mert előnyük, hogy a munkafolyamatok javításával mintamennyiséget és időt takarítanak meg az egyetlen analitot mérő assay-khez képest, mint például az enzimhez kötött immunszorbens assay-k (ELISA-k).
Mi a MILLIPLEX® multiplex tesztek és hogyan működnek?
A MILLIPLEX® multiplex assay-k a Luminex® szabadalmaztatott xMAP® gyöngyalapú multiplex assay platformját használják. Az 1. ábra általános szemléltetést ad e próbák működéséről.
A Luminex® technológián alapuló, Luminex® mágneses gyöngyöket és fikoeritrinnel jelölt detektáló antitesteket használó MILLIPLEX® multiplex vizsgálati formátumot bemutató ábra.
1. ábra.MILLIPLEX® multiplex vizsgálati formátum, amely a Luminex® technológián alapul.
Kattintson az alábbi linkre a MILLIPLEX® multiplex vizsgálati eljárások különböző lépéseinek részletes bontásához.
A Luminex® xMAP® gyöngyalapú multiplex assay platformon alapuló MILLIPLEX® multiplex assay munkafolyamat rögzítési lépése. A mintát a Luminex® MagPlex® gyöngyhöz rögzített befogadó antitesthez csatolva mutatja.
Capture
Minden mágneses MagPlex® mikrogömb gyöngy fluoreszcens kódolású, két fluorofór 500 specifikus arányának egyikével (minden spektrálisan elkülönülő készletet gyöngy régiónak nevezünk, amely ex 635 nm-en fluoreszkál). Az analit-specifikus befogadó antitesteket egy adott régió gyöngyeihez kötik, majd a gyöngy nem kötött helyeit blokkolják.
A = minta, B = befogadó antitest, C = Luminex® MagPlex® gyöngy.
    A Luminex® xMAP® gyöngyalapú multiplex assay platformon alapuló MILLIPLEX® multiplex assay munkafolyamat detektálási lépése. A sztrepttavidin-phykoeritrin (SAPE) kötődését mutatja a biotiniilált detektáló antitestekhez.
    Az inkubációt és a mosást követően hozzáadjuk az analit-specifikus biotinilált detektáló antitest-koktélt, amely kötődik és szendvicset alkot. A sztreptavidin-fiakoeritrin (SAPE) hozzáadásával kötődik a biotinilált detektáló antitestekhez.
    A = sztreptavidin-fiakoeritrin, B = biotinilált detektáló antitest.
      A Luminex® xMAP® gyöngyalapú multiplex assay platformon alapuló MILLIPLEX® multiplex assay munkafolyamat utolsó lépése. Bemutatja az xMAP® INTELLIFLEX® műszert és elmagyarázza a lézereket. A zöld lézer áthalad a detektáló antitesteken, a piros lézer pedig a gyöngyön. A zöld lézer (532 nm) a kötődési események számszerűsítésére, a vörös lézer (635 nm) pedig a gyöngy régiójának azonosítására szolgál.
      A lemez leolvasása Luminex® műszerrel történik, ahol az egyik lézer a gyöngy régiót (detektált analit), a másik lézer pedig a PE-eredetű jel skáláját azonosítja.
      A = zöld lézer (532 nm) a kötési események számszerűsítésére, B = vörös lézer (635 nm) a gyöngy régiót azonosítja.
        Hogyan működnek a Luminex® érzékelőrendszerek?
        A Luminex® multiplexelő platformokhoz különböző detektáló rendszerek állnak rendelkezésre, köztük az xMAP® INTELLIFLEX® RUO és DR-SE, Luminex® 200™ és FLEXMAP 3D® műszerek. Ezek a Luminex® műszerek egy áramlási citometrián alapuló rendszert használnak, ahol a gyöngyök hüvelyfolyadékban áramlanak át a sejten, egy vörös lézer (635 nm) azonosítja a gyöngy régiót, és egy zöld lézer (532 nm) számszerűsíti a kötött analit "szendvicset". A műszerek olyan kulcsfontosságú xMAP® detektáló komponenseket integrálnak, mint a lézerek, az optika, a fejlett fluidika és a nagy sebességű digitális jelfeldolgozók.
        Minden egyes mikrogömböt a "gyöngyszignatúra" vagy a gyöngy régiója azonosít, és a biológiai vizsgálat eredményét a fluoreszcens riporter jelek alapján számszerűsítik. A Luminex® felvételi szoftver teljesítményét a Belysa® Immunoassay Curve Fitting software, amely zökkenőmentesen integrálja az adatgyűjtést és az elemzést minden Luminex® műszeren. A Belysa® Immunoassay Curve Fitting szoftver használata olyan fejlett funkciókat biztosít a felhasználó számára, amelyek a legtöbb adatgyűjtő csomagban nem állnak rendelkezésre: automatikus görbeillesztési funkciók, adathigiéniai szabályok, egyszerű adatvizualizáció és standard görbe-összehasonlító eszközök, az összes adat pedig többféle fájlformátumban exportálható.
        Az egyes mintákhoz többszörösen konjugált gyöngyök hozzáadásának lehetősége lehetővé teszi, hogy minden egyes mintából több vizsgálati eredményt kapjunk. A nyílt architektúrájú xMAP® technológia lehetővé teszi számos típusú bioteszt multiplexálását, csökkentve az időt, a munkát és a költségeket a hagyományos módszerekhez képest.
        Találja meg a kutatásához megfelelő platformot Luminex® multiplexelési platformok összehasonlító cikke.
        Miért válassza a MILLIPLEX® multiplex próbákat?
        A MILLIPLEX® multiplex próbák tartalmazzák az összes olyan komponenst és reagenseket, amelyekre több analit egyidejű kimutatásához van szüksége, és számos kutatási területen a kitek, analitok és fajok legnagyobb választékát kínálják. Ezek közé tartoznak:
        • >130 kit a keringő oldható fehérjék vizsgálatához
        • >500 egyedi keringő analit (a különböző fajokat nem számítva)
        • >500 egyedi keringő analit (nem számítva a különböző fajokat)
        • >25 előkevert multiplex és singleplex kit a sejtjelző fehérjék vizsgálatához
        • >120 sejtszignál-analit
        • Multifajták, beleértve a humán, a kutatóállatokat, a társállatokat és a mezőgazdasági állatokat
        • 96 és 384 lyukú formátum
        A Milliplex® kitek két, a célnak megfelelő vizsgálati megoldással is rendelkeznek - Minősített és szűrővizsgálatok.
        Kvalifikált próbák
        • Lot-to-lot reprodukálhatóság, szigorú QC tesztelés
        • Minősített teszteket és szérum mátrixot tartalmaz
        • Ideális hosszú távú vagy telephelyek közötti vizsgálatokhoz
        • A legszélesebb analitválaszték a kutatási területeken és fajok között
        • Konfigurálható, előkevert és ömlesztett kit opciók a pontos kutatási igényeknek megfelelően
        • /li>
        Screening Assay-k
        • Még 115 analit egyidejű profilozása
        • Egyszerre használja ugyanazokat a reagenseket, mint a minősített vizsgálat (nincs QC vagy szérum mátrix)
        • Tesztelt analit-specifikusság
        • Ideális a kísérleti csoportok közötti durva különbségek azonosítására
        • Mintafüggetlen
        • Fajok állnak rendelkezésre: A multiplex fehérje kimutatási tesztek előnyei számosak, beleértve az idő, a költségek, a reagensek és a minta megtakarítását. Ezzel a széles portfólióval a kutatók:
          • Megtalálhatják a szükséges analitokhoz szükséges próbákat
          • Elérhetik a nagyobb konzisztenciát azáltal, hogy egy szállítótól vásárolnak próbákat
          • Megtarthatják a rugalmasságot a jelenlegi és jövőbeli igények kielégítésére
          • Használjon egy technológiát biomarkerek mennyiségi meghatározására preklinikai vizsgálatokban, amelyekben állatmodellek és humán mintákat felhasználó transzlációs vizsgálatok vesznek részt
          • Egy technológiát használjon több kutatási területen
          • Nyugodtan váltson át a szűrővizsgálatokról a minősített vizsgálatokra, miután azonosította az Ön számára fontos analiteket
        Tudjon meg többet a MILLIPLEX® multiplex immunoassay előnyeiről ebben a rövid videóban. 
        Minőség minden készletben
        A készletfejlesztéstől és -ellenőrzéstől a gyártásig és a minőségellenőrzésig a kutatók számíthatnak a minőségre, amelyet minden egyes készletbe beépítünk, hogy következetes, megbízható eredményeket érjenek el. A protokollban felsorolt vizsgálati specifikációkon túlmenően a kitek fejlesztési és ellenőrzési folyamata során más teljesítménykritériumokat is értékelünk: keresztreaktivitás, hígítási linearitás, kit stabilitása és a minták viselkedése (pl. kimutathatóság és stabilitás). A protokollt az assay teljesítményét és az Ön munkafolyamatát szem előtt tartva írjuk meg, így könnyen megtalálhatja a szükséges információkat. Tudjon meg többet a Screening és Qualified assay-kre alkalmazott minőségi attribútumokról a Quality in MILLIPLEX® Multiplex Kits cikk.
        Custom Multiplex Assay Services
        Megértjük, hogy egyes kereskedelmi multiplex kitek nem feltétlenül nyújtanak mindent, ami az Ön kutatásához szükséges. Ennek megoldására a MILLIPLEX® multiplex assay szolgáltatásait is kínáljuk.
        Egyedi próbák fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatásaink segíthetnek a következőkben:
        • Új analitok kifejlesztésében
        • Új analitok meglévő analitokkal történő multiplexálásában
        • 2 vagy több panelből származó analitok kombinálása egy egyedi panelben
        • A mintákon végzett vizsgálatok tervezése és ellenőrzése
        • Bridge kitek a tételenkénti reprodukálhatóság érdekében
        • /li>
        MILLIPLEX® multiplex munkafolyamat
        MILLIPLEX® Multiplex munkafolyamat
        A MILLIPLEX® próbák zökkenőmentesen működnek együtt a Luminex® multiplex assay platformokkal, így könnyen futtathatók és elemezhetők. Kiegészítő berendezéseket is kínálunk a multiplex munkafolyamatok javítására, például a Biotek® lemezmosók.
        Minden MILLIPLEX® készlet tartalmazza az összes szükséges reagenseket a Luminex® műszerrel leolvasható vizsgálat előkészítéséhez, csak adja hozzá a mintát és a vizet:
        • Választható befogadó antitestekkel immobilizált mágneses gyöngyök oldatban
        • Egy előkevert standard koktél, amely lehetővé teszi a sorozatos hígítások egyszerű rehidratálását és elkészítését*
        • Két előkevert minőségellenőrzési koktél (QC) az assay teljesítményének minősítéséhez
        • sup>†
        • Egy előkevert detektáló antitest-koktélt, amelyet úgy terveztek, hogy a panelen belül konzisztens analit-profilokat eredményezzen
        • Egy előhígított, optimalizált koncentrációjú sztrepttavidin-piokoeritrin (SAPE)
        • A szérum- vagy plazmamintákhoz ellenőrzött készletekhez optimalizált szérum mátrixot mellékelünk, hogy utánozza a natív mintakörnyezetet
        • A saját fejlesztésű blokkoló reagenseket tartalmazó hígítóanyagot, amely csökkenti a vizsgálatban lévő antitestekhez való nem specifikus kötődést
        • 10X mosópuffer és assay puffer, amelyet kifejezetten a készlethez optimalizáltak
        • 96 vagy 384 lyukú lemez (assay formátumtól függően) két lemezzárólemezzel
        • ./ul>
          *A minősített készletek egy standard fiolát tartalmaznak, a szűrőkészletek legfeljebb 7 fiolát tartalmazhatnak.
          Nem tartalmazzák a szűrő készletek.
          Nem tartalmazzák az előkevert gyöngyöket tartalmazó készletek. Az előkevert gyöngyök már a gyöngyhígítóban munkakoncentrációra vannak előkészítve.
          Megjegyzés: MILLIPLEX® sejtszignál-készletek eltérő formátummal rendelkeznek a sejtlizátum minták használatának támogatása érdekében.
          Megjegyzés: MILLIPLEX® antitest-kimutatási készletek különböző formátummal rendelkeznek a szérum- és plazmamintákban lévő antitestek mérésére.
          Kutatási területek
          A multiplex immunoassay-próbáknak széleskörű haszna van a különböző kutatási területeken, mivel nagyobb képet adhatnak a betegség mechanizmusairól és folyamatairól. A MILLIPLEX® multiplex próbák a következő kutatási területeken használhatók:
        Tippek és trükkök a MILLIPLEX® tesztek futtatásához
        Kérdései vannak a MILLIPLEX® tesztek futtatásával kapcsolatban? Nézze meg ezeket a cikkeket hasznos tippekért:
        Kapcsolódó webinárok/h2>
        Publikációk a MILLIPLEX használatávalsup>® Assay-k
        Minden évben kutatók ezrei tapasztalják meg a MILLIPLEX® kitek előnyeit, és publikálnak tudományos folyóiratokban világszerte. Tekintse meg az alábbi, kutatási területenként elkülönített kiemelt friss publikációkat, hogy lássa, hogyan használják a kutatók a MILLIPLEX® assay-ket.
        Kíváncsi vagy még többre? Ismerje meg ultraérzékeny immunpróbáink képességeit SMC® technológiai áttekintő oldalunkon.
        Kapcsolódó termékek
        Loading
        Kizárólag kutatási célokra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.