Az SMCxPRO® immunoassay platform az ultraérzékeny biomarkerek kimutatásához
Ha kutatásának sikeréhez alacsony szintű fehérjék azonosítására és mennyiségi meghatározására van szükség, akkor olyan technológiára van szüksége, amelyre támaszkodhat a célpont kimutatásához. A kompakt SMCxPRO® immunoassay platform gyors, ultraérzékeny biomarker kimutatását biztosítja.
Mi az SMCxPRO® platform?
Az SMCxPRO® platform egy ultraérzékeny immunoassay platform, amely rendkívül kis koncentrációkat rögzítve képes kimutatni a megállapított betegség biomarkerek alacsony szintjeit. Ennek eredményeképpen ez a platform képes a fehérjekoncentrációk kis változásait nyomon követni, hogy kutatási célokra pontosan mérje a betegség progressziójával összefüggő biomarkereket. Ezenkívül a kis mintamennyiségre vonatkozó követelmények lehetővé teszik a kutatók számára az értékes minták megőrzését, a programköltségek csökkentését és a termelékenység javítását. Ez a megfizethető, gyors és kompakt asztali műszer lehetővé teszi, hogy a kutatólaboratóriumok, beleértve a szűkös költségvetésűeket is, hozzáférjenek a megbízható fehérje kimutatáshoz, és bővítsék a gyógyszerkutatás és -fejlesztés kutatását.
A Single Molecule Counting (SMC®) technológia, ez a fehérje kimutatási platform lehetővé teszi, hogy a fehérjék elemzése a femtogramm/mL szintre csökkenjen. Ez a megnövelt érzékenységi szint lehetővé teszi a korábban nem kimutatható fehérjék számszerűsítését, beleértve az endogén szinteket is.
SMCxPRO® Ultraszenzitív fehérje detektáló platform
1. ábra.Az SMCxPRO® biomarkerek kimutatására szolgáló műszer.
SMCxPRO® Platform előnyei
Nézze meg egy szakértő leírását az SMCxPRO® platform előnyeiről.
Az előnyök közé tartozik:
- Nagy érzékenységű (femtogramm/mL) mennyiségi meghatározás
- Minimális hely a padon: 14" W x 16" H x 17.5" D
- Megfizethető
- Hiba- és lemezalapú készletek
- Custom assay és mintatesztelési szolgáltatások
- A szoftver megfelel a 21CFR II. részének és LIMS kompatibilis
SMCxPRO® Platform vs. Erenna® platform összehasonlítása
SMC® technológia a Erenna® műszert évek óta a nagy érzékenységű fehérjemérés bevált, megbízható eszközeként. Az SMCxPRO® platform bővíti a portfóliót, és egy kompakt, megfizethető opciót kínál ugyanezen nagy érzékenység eléréséhez. A 2. ábra az SMCxPRO® platform és az Erenna® platform összehasonlítását mutatja.
2. ábra.Négy SMC® immunoassay-készletből származó egyéni és összevont plazmamintákat elemeztek mind az SMCxPRO®, mind az Erenna® platformon. Mind a négy mért analit esetében az egyes minták átlagos interpolált koncentrációja (R2) közel azonos volt a két műszer között. Humán cTnI (kat. sz. 03-0092-00), R2=0.9944, humán IL-6 (kat. sz. 03-0089-01), R2=0.9972, humán IL-4 (kat. sz. 03-0052-00), R2=0,9976, és humán IL-23 (kat. sz. 03-0112-00). R2=0.9413.
A multiplexelési eredmények továbbfejlesztése
A multiplexelés lehetővé teszi több marker gyors és egyszerű szűrését. Az SMCxPRO® platform lehetővé teszi a kutatók számára, hogy ezt még tovább, a femtogramm/mL szintre vigye, a platformról platformra történő zökkenőmentes átmenetet biztosítva.
MILLIPLEX.sup>® multiplex próbák és az SMCxPRO® platform a beteg állapotok teljes körű, kutatási célú kvantitatív mérését lefedik. Ez a javított érzékenységi tartomány lehetővé teszi a marker-változások korai felismerését, ami végső soron javítja a diagnosztikai és betegellátási célú kutatást.
A 3. ábra és a 4. ábra a multiplexelés és a nagy érzékenységű immunoassay kombinációjának példáját mutatja be a szívkutatásban.
A cTnI multiplexelése és nagy érzékenységű elemzése
.3. ábra.A MILLIPLEX® Human cTnI (Cat. No. HCVD1MAG-67K) és az SMCxPRO® Human cTnI (Cat. No. 03-0092-00) tesztek 7-log kimutatási tartományt biztosítanak. Ez lehetővé teszi a szívinfarktus előtti és utáni betegminták vizsgálatát. A diagnosztikus cut-off tartományt az irodalmi áttekintés alapján határozták meg.1
Multiplex és nagy érzékenységű IL-6 analízis
4. ábra.Mind a MILLIPLEX® Human IL-6 (Cat. No. HSTCMAG-28SK), mind az SMCxPRO® Human IL-6 (Cat. No. 03-0089-01) tesztek lehetővé teszik a citokin kimutatását és felbontását egy vizsgálati populáción belül. A platformok kombinációja lehetővé teszi a biomarker kimutatását és feltárását multiplex platformon, a marker mögöttes változásainak részletes kimutatásával és felbontásával egy ultraérzékeny technológia segítségével. Az adatokat az Erenna® platform segítségével állították elő. A referenciatartományt irodalmi áttekintés alapján határoztuk meg.2 * A következőkben meghatározott populációban: Normál N = 125 40-65 éves és szívelégtelenségben szenvedő N = 32 életkorban illeszkedő.
Találjon meg további tippeket a platform használatához "SMCxPRO® Best Practices" című cikkünkben.
Pályázati támogatás
Szerezze be a szükséges háttér- és technológiai információkat, amelyek könnyen beépíthetők az SMCxPRO® platform támogatási kérelmébe. A szövegtől az adatokig ez az átfogó SMCxPRO® Grant Accelerator Package gyorsan segítséget nyújthat bármilyen támogatási kérelemhez.
SMCxPRO® műszeres szervizcsomagok és támogatás<
Az SMCxPRO® platform rendkívül érzékeny, megfizethető és könnyen használható fehérje mennyiségi meghatározási megoldást kínál az Ön kutatásaihoz. Ezt a műszert szakértői technikai támogatás és fejlett eljárások támogatják a zökkenőmentes működés, a megbízhatóság és a következetesség biztosítása érdekében.
Szerviztervek
Hozza ki a legtöbbet SMCxPRO® platformjából. Válassza a kategóriájában legjobb szervizcsomagjaink egyikét, és legyen biztos abban, hogy rendszere mindig kiváló állapotban van, és képes kielégíteni az igényeit, miközben biztosítja a műszer hosszú élettartamát.
Szervizszerződések és megelőző karbantartási tervek széles választékát kínáljuk, amelyeket magasan képzett szervizszakemberek és műszaki támogatási képviselők támogatnak. Teljes körű megoldásunk részeként szervizmegállapodásaink strukturáltak, ugyanakkor rugalmasak, lehetővé téve, hogy Ön kiválaszthassa az Ön által preferált támogatási szintet.
A szervizterv fenntartásának előnyei
- A műszer optimális teljesítményének fenntartása a kiváló minőségű adatok biztosítása érdekében./li>
- A műszer tervezett karbantartása csökkenti a teljes szervizköltséget
- A műszer beruházásának és hosszú távú működésének legjobb védelme
Egyéves garancia
Az SMCxPRO® műszer megvásárlásával járó szabványos egyéves garancia fedezi a műszer normál használata során megsérült alkatrészek cseréjét a telepítéstől számított első évben. A vásárláskor képzett helyszíni szervizmérnökök és/vagy alkalmazási szakemberek biztosítják a műszer telepítését, és a vevői oktatás keretében a helyszíni szervizmérnök vagy az alkalmazási szakember bemutatja a műszer karbantartásának módját.
A szervizszerződések folyamatos garanciális vagy szervizszerződéses fedezetet feltételeznek. Ha a fedezet megszűnik, majd később újra létrejön, a műszert először vissza kell állítani a gyári specifikációknak megfelelően, ami további költségekkel járhat.
Műszer műszaki támogatás
A helyszíni szervizszolgáltatáson kívül világszerte működő műszaki támogató csapatunk bármikor segítséget nyújt Önnek e-mailben vagy telefonon. Széleskörű műszaki szakértelmük lehetővé teszi számukra, hogy mind a hardverrel, mind a szoftverrel kapcsolatos kérdéseket megválaszolják. Ha problémáját műszaki támogató csapatunk nem tudja megoldani, akkor egy képzett szervizmérnök vagy alkalmazási szakember helyszíni látogatását ütemezzük be.
Kapcsolódó termékek és szolgáltatások
Hogyan is szeretné felépíteni kísérletét, mi tapasztalt technikai támogatást nyújtunk Önnek, hogy kutatását minden lépésnél előbbre vigye. A készletportfóliónk mellett megfizethető, gyakorlatias, egyéni tesztfejlesztő képzést is kínálunk, hogy segítsünk Önnek a saját érdeklődési körébe tartozó fehérjéhez tesztet fejleszteni.
Kvalifikációs szolgáltatásokat is kínálunk, hogy ellenőrizzük és biztosítsuk, hogy műszere a gyártó előírásainak megfelelően működik. Ezeket a szolgáltatásokat a műszer telepítésekor végezzük.
Kiegészítő berendezések és szoftverek
Kizárólag kutatási célokra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.