Fontos dokumentumok
GF62158596
Lithium
foil, not light tested, 38x200mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
Szinonimák:
Lithium, LI000220
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 621-585-96
ellenállás
9.446 μΩ-cm, 20°C
méret × vastagság
38x200 mm × 0.20 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
sűrűség
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)