Fontos dokumentumok
8.18044
Sigma-Aldrich
Lithium
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
Szinonimák:
Lithium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
6.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141803
EC index szám:
231-102-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 723 °C)
Minőségi szint
mp
179 °C
sűrűség
0.534 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1