Merck
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Szinonimák:
LI007915
About This Item
Lineáris képlet:
Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
6.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 455-547-99
ellenállás
9.446 μΩ-cm, 20°C
Hosszúság
165 mm
átmérő
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
sűrűség
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2