Merck
C5VP001A
Millipore
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
filtration area 0.01 m2
Szinonimák:
Cellicon® Perfusion Filter with Durapore® Membrane
Méret kiválasztása
1 PKG
925 000,00 Ft
925 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. június 04.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
925 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
42294704
925 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. június 04.részletek
Anyagok
PET support
PVDF
polyester support
Minőségi szint
Ügynökség
meets USP Biological Reactivity Test for class VI plastics (family component materials)
sterilitás
sterile; γ-irradiated (level of 25-40kGy)
flow rate measuring range
10 L/min (/m2)
Paraméterek
1 psi max. reverse press. exposure at 25 °C
1-2.5 L process volume
15 psi at 25 °C (max. burst pressure)
5 psi max. inlet pressure at 25 °C
szűrőfelület
0.01 m2
Membrán szűrési terület
0.01 m2
pórusméret
5 μm pore size
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Housing/Overmold/ Assembly fittings/Single-use pump head: Polypropylene; Feed screen: Polyethylene terephthalate (PET); Polyester; Tubing: AdvantaFlex (Thermoplastic Elastomer), DOW Pharma 65; Feed screen: Polyethylene terephthalate (PET); Polyester; Pressure sensors: Polysulfone; Cable ties: Nylon
The Cellicon® Perfusion Filter is designed to meet your perfused seed train challenges. It is a flat sheet cell retention filter running in tangential flow filtration mode part of a single-use assembly. Perfusion operations deliver high-density cell cultures that alleviate the burden of processing large production bioreactor volumes while increasing manufacturing flexibility. Introducing perfusion to your seed train makes it possible to inoculate a higher quantity of cells for one or more production bioreactors, thus increasing process efficiency.
Alkalmazás
Microfiltration
Seed Train Perfusion
Tulajdonságok és előnyök
High throughput. Predictable linear scale up from lab to manufacturing scale. Reliable and reproducible performance. Low crossflow and cell shear.
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Jogi információk
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
consumable
equipment
Product No.
Leírás
Árazás
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
This page describes the financial and operational advantages offered by the Cellicon® Cell Retention Device in an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale in comparison to a cell retention device from another supplier.
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
Related Content
Enhance perfused seed train efficiency with our cell retention solution. Real-time monitoring and control.
Növelje a perfundált magvonat hatékonyságát sejtmegőrző megoldásunkkal. Valós idejű felügyelet és ellenőrzés.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Összes mutatása