1076148
USP
Bosentan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Bosentan dimer, 1,2-Bis({6-[4-(tert-butyl)phenylsulfonamido]-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2′-bipyrimidin]-4-yl}oxy)ethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bosentan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C52H52N10O10S2/c1-51(2,3)33-19-23-35(24-20-33)73(63,64)61-43-41(71-39-17-11-9-15-37(39)67-7)49(59-47(57-43)45-53-27-13-28-54-45)69-31-32-70-50-42(72-40-18-12-10-16-38(40)68-8)44(58-48(60-50)46-55-29-14-30-56-46)62-74(65,66)36-25-21-34(22-26-36)52(4,5)6/h9-30H,31-32H2,1-8H3,(H,57,59,61)(H,58,60,62)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJWCTRNSPLUHTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3