Fontos dokumentumok
1711440
USP
Verapamil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Veratryl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
verapamil
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
sűrűség
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)