1711406
USP
Verapamil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylbutyronitrile monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
verapamil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVLOHGQKBZSXNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Verapamil Hydrochloride
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Verapamil Hydrochloride Tablets
- Verapamil Hydrochloride
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3