Fontos dokumentumok
1623580
USP
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1- oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-Acetate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H62O19
CAS-szám:
Molekulatömeg:
846.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
sucrose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)COC(=O)C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)