PHR2660
Succinylmonocholine Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Succinylmonocholine chloride, 2-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1623604
API-család
succinylcholine
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 250 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3