1605817
USP
Rosiglitazone maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rosiglitazone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1C(C(=O)[N+H2]C1=O)Cc2ccc(cc2)OCC[N+H](C)c3ncccc3.[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUFUKZSWUHZXAV-BTJKTKAUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)