Fontos dokumentumok
1561507
USP
Primaquine phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Primaquine bisphosphate, 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate salt, Primaquine diphosphate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
primaquine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
205-206 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Primaquine Phosphate Tablets.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)