Fontos dokumentumok
1242000
USP
Erythromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
erythromycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Általános leírás
Erythromycin USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Erythromycin Stearate
- Erythromycin Ethylsuccinate
- Erythromycin Lactobionate for Injection
- Erythromycin Ointment
- Erythromycin Pledgets
- Erythromycin Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)