Merck
1548280
USP
Potassium iodide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
KI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
API-család
potassium iodide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
681 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Potassium iodide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)