Fontos dokumentumok
PHR3096
Plastic Additive 11
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1545023
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
mp
>350 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)