1491365
USP
Paclitaxel impurity mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
paclitaxel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3