Fontos dokumentumok
1042780
USP
Artemether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dihydroartemisinin methyl ether, Dihydroqinghaosu methyl ether, SM-224
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
artemether
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3