Merck
1463457
USP
Nilotinib Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
2082449
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
nilotinib
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
164-168 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Nilotinib Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)