Merck
1463439
USP
Nilotinib Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10F3N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
nilotinib
kiszerelés
pkg of 25 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Nilotinib Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3