1457866
USP
Nebivolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(6-Fluorochroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino}ethanol hydrochloride, mixture of isomers
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nebivolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)