1642824
USP
Tacrolimus 8-epimer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
8-epi-Tacrolimus, Epitacrolimus
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tacrolimus
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Tacrolimus
- Tacrolimus Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3