Fontos dokumentumok
1453005
USP
Naloxone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl)morphinan-6-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
naloxone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZHSEJADLWPNLE-GRGSLBFTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Naloxone Hydrochloride
- Naloxone Hydrochloride Injection
- Pentazocine and Naloxone Tablets
- Buprenorphine and Naloxone Sublingual Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)