1292325
USP
Glimepiride Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Glimepiride sulfonamide, 4-{2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl}benzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glimepiride
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H21N3O4S/c1-3-14-11(2)10-19(15(14)20)16(21)18-9-8-12-4-6-13(7-5-12)24(17,22)23/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,21)(H2,17,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJEMFZRCUKJSES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Glimepiride
- Glimepiride Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1