Fontos dokumentumok
1424608
USP
Terbinafine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
terbinafine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
191-193 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)