Fontos dokumentumok
PHR2885
Terbinafine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1424608
API-család
terbinafine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
191-193 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3