Fontos dokumentumok
95200
Vitamin B12a hydrochloride
≥96% (UV), ≥96% (HPLC)
Szinonimák:
Hydroxocobalamin hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fermentation/recombinant
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
≥96% (UV)
form
powder or crystals
veszteség
≤12% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
red to dark red
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL at 20 °C, clear, dark red
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)[C@H]2N([Co+]O)C1=C(C)C3=NC(=CC4=NC(=C(C)C5=N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]5CCC(N)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78
InChI
1S/C62H90N13O14P.ClH.Co.H2O/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H;;1H2/q;;+3;/p-3/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEHNCSYXYMMUCO-BXSGNKEGSA-K
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3