Fontos dokumentumok
43107
Cyanocobalamin
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Vitamin B12, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, Cyanocobalamin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fermentation/recombinant
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Teszt
96.0-102.0% dry basis
Forma
powder
szín
dark red
oldhatóság
water: soluble 1 gm in 80 ml
acetone: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?