1369431
USP
Lomustine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, N-(2-Chloroethyl)-N′-cyclohexylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lomustine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCCNC(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIOZXMXBLXQEBQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)