PHR3030
Lomustine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, N-(2-Chloroethyl)-N′-cyclohexylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1369431
API-család
lomustine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIOZXMXBLXQEBQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral